Learn More
Brady™ Cartucho para marcador de etiquetas: Poliéster, StainerBondz™
Cartucho para marcador de etiquetas: El poliéster con una resistencia química superior StainerBondz™ (B-481) está diseñado para su uso en el proceso de tinción de portaobjetos y otros ID de laboratorio que requieren una resistencia química superior.
Marca:  Brady™ 143302
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17861495
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • StainerBondz™ B-481 matte white polyester has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable with B30 series printers from Brady™
  • B-481 performs well in the commonly used H & E (hematoxilin and eosin) slide staining process
  • Excellent resistance to a wide variety of chemicals, oils and water
  • All-in-one cartridge includes label supply and R6400 Series ribbon
Especificaciones
Especificaciones
RoHS, ASTM D
Black
Polyester
Proceso de tinción de portaobjetos y otra identificación de laboratorio que una resistencia química superior
1 Ea.
De -80 a -3 °C
0,0033 in
0,9 in
0,9 in
Acrylic
Blanco mate
No estéril
BMP53 Label Printer
De -112 a 266 °F
40 lb./in.
0.9 x 0.9 in.
22.86 mm
12.70 mm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Brady™ Cartucho para marcador de etiquetas: Poliéster, StainerBondz™ > StainerBondz polyester; Size: 0.900W x 0.900 in.H (22.860x 22.860mm)