Learn More
Brady™ BMP™51/BMP™53 Label Maker Cartridges: Self-Laminating Vinyl
Ideal identification solutions for biotechnology, agricultural, environmental and forensic research industry
54.15€ - 57.35€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer |
---|---|
Material | Vinilo |
Anchura (imperial) | 1,74 in. |
Anchura (métrico) | 44,45 mm |
Grosor (imperial) | 0,004 in. |
Código de producto | Marca | Altura (imperial) | Altura (métrico) | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Altura (imperial) | Altura (métrico) | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12773999
|
Brady™
143269 |
1,6 in. | 3,81 cm | 1,74 in. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12753999
|
Brady™
143256 |
1 in. | 2,54 cm | 1,74 in. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Ideal identification solutions for biotechnology, agricultural, environmental and forensic research industry
- Color: Black on White/Clear
- Material: Self-Laminating Vinyl
- Printer Compatibility: BMP51, BMP53
Especificaciones
BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer | |
1,74 in. | |
0,004 in. | |
Permanente | |
Zona imprimible blanca y zona de sobrelaminado translúcida | |
12 lb./in. | |
ASTM D 1000, ASTM D 2979, UL, RoHS | |
1 unidad |
Vinilo | |
44,45 mm | |
0,102 mm | |
Etiquetas para Labelmaker BMP51/53 | |
Rectángulo | |
De -70 °C a +70 °C | |
Identificación de cables |