Learn More
Brady™ Cartuchos para marcador de etiquetas BMP™51/BMP™53: Vinilo autolaminado
Código de producto. 12773999
Change view
Click to view available options
Altura (imperial):
1 in
1,6 in.
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (imperial) unitSize
12773999 1,6 in. cada uno
12753999 1 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12773999 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 143269
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ideal para soluciones de identificación para los sectores biotecnológico, agrícola, medioambiental y de investigación forense
Ideal para soluciones de identificación para los sectores biotecnológico, agrícola, medioambiental y de investigación forense
  • Color: negro sobre blanco/transparente
  • Material: Vinilo autolaminado
  • Compatibilidad de la impresora: BMP51, BMP53
Especificaciones
Color Blanco
Para utilizar con (equipo) BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer
Material Vinilo
Anchura (imperial) 1,74 in.
Anchura (métrico) 44,45 mm
Altura (imperial) 1,6 in.
Altura (métrico) 3,81 cm
Grosor (imperial) 0,004 in.
Grosor (métrico) 0,102 mm
Dimensiones (L x An) 38,10 x 44,45 mm
Tipo de adhesivo Permanente
Descripción Etiquetas para Labelmaker BMP51/53
Acabado Zona imprimible blanca y zona de sobrelaminado translúcida
Forma Rectángulo
Resistencia a la tracción 12 lb./in.
Intervalo de temperatura (métrico) De -70 °C a +70 °C
Certificaciones/conformidad ASTM D 1000, ASTM D 2979, UL, RoHS
Para utilizar con (aplicación) Identificación de cables
Cantidad 1 unidad