Learn More
Brady™ BMP™51/BMP™53 Label Maker Cartridges: Self-Laminating Vinyl
Ideal identification solutions for biotechnology, agricultural, environmental and forensic research industry
Marca: Brady™ 143256
Detalles adicionales : Peso : 0.16190kg
Descripción
Ideal identification solutions for biotechnology, agricultural, environmental and forensic research industry
- Color: negro sobre blanco/transparente
- Material: Vinilo autolaminado
- Compatibilidad de la impresora: BMP51, BMP53
Especificaciones
Negro | |
Vinilo | |
44,45 mm | |
2,54 cm | |
0,102 mm | |
Permanente | |
Zona imprimible blanca y zona de sobrelaminado translúcida | |
12 lb./in. | |
ASTM D 1000, ASTM D 2979, UL, RoHS | |
1 unidad |
BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer | |
1,74 in. | |
1 in. | |
0,004 in. | |
25,40 x 44,45 mm | |
Etiquetas para Labelmaker BMP51/53 | |
Rectángulo | |
De -70 °C a +70 °C | |
Identificación de cables |