Learn More
Brady™ Suministro de etiquetas no adhesivas BBP™
El material de suministro de etiquetas no adhesivas BBP™ es ideal para seguridad, bloqueo y etiquetado de bloqueo de uso general.
177.00€ - 268.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | OSHA 1910,145 |
---|---|
Color | Blanco |
Material | Poliéster |
Acabado | Mate |
Para utilizar con (aplicación) | Impresoras BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 y BBP37 |
Código de producto | Marca | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11786465
|
Brady™
118011 |
4,25 in |
268.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11706475
|
Brady™
118013 |
2,5 in |
177.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11796465
|
Brady™
118012 |
3,25 in |
223.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Fácil de perforar
- Ideal para la advertencia in situ de condiciones peligrosas
- Cumple con la especificación 1910.145 de OSHA para etiquetas de prevención de accidentes
- Escala de temperatura de servicio de - 40 a 193 °F
Especificaciones
OSHA 1910,145 | |
Poliéster | |
Impresoras BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 y BBP37 | |
50 ft | |
De -104 °C a 379,4 °C |
Blanco | |
Mate | |
2 años | |
0,0137 pulg | |
De -40° a 193 °F |