Learn More
Brady™ Suministro de etiquetas no adhesivas BBP™
El material de suministro de etiquetas no adhesivas BBP™ es ideal para seguridad, bloqueo y etiquetado de bloqueo de uso general.
Marca: Brady™ 118013
Detalles adicionales : Peso : 0.45360kg
Descripción
- Fácil de perforar
- Ideal para la advertencia in situ de condiciones peligrosas
- Cumple con la especificación 1910.145 de OSHA para etiquetas de prevención de accidentes
- Escala de temperatura de servicio de -40 a 89,4 °C (-40 a 193 °F)
Especificaciones
OSHA 1910,145 | |
Poliéster | |
Impresoras BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 y BBP37 | |
50 ft | |
De -104 °C a 379,4 °C | |
2,5 in |
Blanco | |
Mate | |
2 años | |
0,0137 pulg | |
De -40° a 193 °F |