Learn More
Brady™ Suministro de etiquetas no adhesivas BBP™
El material de suministro de etiquetas no adhesivas BBP™ es ideal para seguridad, bloqueo y etiquetado de bloqueo de uso general.
Marca: Brady™ 118011
Detalles adicionales : Peso : 0.45360kg
Descripción
- Fácil de perforar
- Ideal para la advertencia in situ de condiciones peligrosas
- Cumple con la especificación de extracción de OSHA 50 lbs. para etiquetas de bloqueo
- Escala de temperatura de servicio de -40 a 89,4 °C (-40 a 193 °F)
Especificaciones
1 unidad | |
Blanco | |
Mate | |
2 años | |
50 ft | |
De -104 °C a 379,4 °C | |
4,25 in |
OSHA 1910,145 | |
Poliéster | |
Impresoras BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 y BBP37 | |
15,24 m | |
0,0137 pulg | |
De -40° a 193 °F | |
108,00 mm |