Learn More
Brady™ Cinta de impresión de alta resistencia BBP™
Las cintas de impresión de soltar y clic de la serie B30 con alta resistencia BBP™ permiten realizar cambios en el suministro de cinta en 5 segundos. Sin calibración, sin rosca, sin producir desperdicio, sin problemas y la tinta siempre toma la dirección correcta.
Marca: Brady™ 118088
214.70 EUR hasta el 2025-08-24
Use el código promocional "24132" para aplicar la oferta.
Descripción
- Cinta de un color para imprimir un solo color en una etiqueta.
- Cintas de impresión de “soltar y clic” para cambios de suministros rápidos y sencillos. La formulación de resina sin halógenos de la serie R6000 ofrece una excelente resistencia a los disolventes, los arañazos y el calor.
- Las cintas de la serie R4300 ofrecen una fuerte resistencia medioambiental contra las manchas y los productos químicos.
- La formulación de resina de la serie R4400 ofrece una excelente resistencia a disolventes, arañazos y altas temperaturas cuando se imprime en el material de etiqueta adecuado.
- Las cintas de la serie R10000 se basan en una formulación de resina que ofrece una imagen de alto rendimiento con una fuerte resistencia a los disolventes y a los arañazos.
Especificaciones
Cinta de impresora | |
BBP30 Label Printer, BBP31 Sign and Label Printer, BBP33 Label Printer, BBP35 Multi-Color Sign and Label Printer, BBP37 Color and Cut Sign and Label Printer, BradyPrinter i3300 Industrial Label Printer | |
Thermal Transfer | |
4,3 in | |
110 mm | |
No estéril | |
Cinta | |
0.5 lb. | |
Resistencia a disolventes y arañazos | |
B30-R10000-OR |
Naranja | |
Resina | |
200 pies | |
60,96 m | |
60 m x 110 mm | |
Cinta de impresión naranja de alta resistencia para impresoras BBP3x | |
B30-R10000 | |
0,22 kg | |
1 unidad |