Learn More
Trajan™ BPX Volatiles Column
SGE BPX Volatiles Column is a polar phase designed for EPA volatile organics analysis
720.00€ - 1440.00€
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Grosor de película | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Grosor de película | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12706567
|
Trajan™
054984 |
0,53 mm | 3 μm | 30 m |
850.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12925571
|
Trajan™
054983 |
0,32 mm | 1,8 μm | 60 m |
1440.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12604955
|
Trajan™
054982 |
0,32 mm | 1,8 μm | 30 m |
770.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12915571
|
Trajan™
054980 |
0,25 mm | 1,4 μm | 30 m |
720.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Polar phase
- EPA organics analysis (EPA 624, 502.2, SW-846, 8240/8260)
- Ideal for environmental analyses, volatile organics, alcohol analysis