Learn More
Trajan™ BPX Volatiles Column
SGE BPX Volatiles Column is a polar phase designed for EPA volatile organics analysis
Marca:  Trajan™ 054984
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12706567
  • 850.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fase polar
  • Análisis de compuestos orgánicos de la EPA (EPA 624, 502.2, SW-846, 8240/8260)
  • Ideal para análisis medioambientales, de compuestos orgánicos volátiles y de alcohol
Especificaciones
Especificaciones
0,53 mm
Cianopropilfenilopolisiloxano
Análisis ambiental, Análisis de compuestos orgánicos volátiles, Análisis de alcohol
3 μm
BPX-Volatiles
Sílice fundido
G43
300 °C
0 °C a 290/300 °C
30 m
Polar