Learn More
Trajan™ Columna BPX-Volatiles
Código de producto. 12915571
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
30 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
1,4 μm
1,8 μm
3 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película unitSize
12915571 30 m 0,25 mm 1,4 μm cada uno
12706567 30 m 0,53 mm 3 μm cada uno
12925571 60 m 0,32 mm 1,8 μm cada uno
12604955 30 m 0,32 mm 1,8 μm cada uno
4 options
Código de producto. 12915571
Marca: Trajan™ 054980
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La columna BPX-Volatiles SGE es una columna de fase polar diseñada para el análisis de compuestos orgánicos volátiles de la EPA
  • Fase polar
  • Análisis de compuestos orgánicos de la EPA (EPA 624, 502.2, SW-846, 8240/8260)
  • Ideal para análisis medioambientales, de compuestos orgánicos volátiles y de alcohol
Especificaciones
Temperatura máxima 290/300 °C
Tipo Columna para GC BPX-Volatiles
Diámetro interior (métrico) 0,25 mm
Grosor de película 1,4 μm
Longitud (métrico) 30 m