Learn More
Novus Biologicals™ Bovine Plasminogen ELISA Kit (Colorimetric)
Kit (Colorimetric)
Marca: Novus Biologicals™ NBP2-60493
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
0.75 to 24 μg/mL (example only, lot dependent) | |
ELISA Kit (Colorimetric) | |
ELISA | |
PLG | |
Angiogenesis, Cancer, Cardiovascular Biology, Cell Cycle and Replication | |
DKFZp779M0222, EC 3.4.21, EC 3.4.21.7, plasmin, plasminogen |
0.45 μg/mL (example only; lot dependent) | |
Serum, Plasma | |
5340 | |
1 Kit | |
Storage is content dependent. | |
Bovino |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Novus Biologicals™ Bovine Plasminogen ELISA Kit (Colorimetric) > 1 Kit
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido