Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Embudos de decantación de tipo Squibb de vidrio de borosilicato con tapón de vidrio macizo, escala
Lenz Laborglasinstrumente™ Embudos de decantación tipo Squibb de vidrio de borosilicato con tapón de PTFE, escala, se utilizan en extracciones líquido-líquido para separar los componentes de una mezcla en fases de disolventes no miscibles de diferentes densidades.
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 04016170
Descripción
- Con conector de NS y tapón de PE
- con tapón de PTFE
- con dispositivo de retención de rosca
- con escala (aprox. volumen /ml)
- material: vidrio de borosilicato 3.3
Especificaciones
1000 ml | |
Vidrio de borosilicato | |
2Pack | |
Polietileno |