Learn More
Kimble Chase™ Viales con ampolla de vidrio de borosilicato
Marca: Kimble Chase™ 60965D-120
191.86 EUR hasta el 2025-07-13
Use el código promocional "24135" para aplicar la oferta.
Descripción
Especificaciones
44mL | |
432 | |
144 | |
Conector de fondo abierto |
KIM001 Kimble Chase 08 09 Catalog
Tamaño : 57.1 MB
Promociones
-
Multiple Manufacturers
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisisPromo Code: 24135Expires: 2025-07-13
Título del producto
Kimble Chase™ Viales con ampolla de vidrio de borosilicato > Capacidad: 44 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido