Learn More
Kimble Chase™ Viales con ampolla de vidrio de borosilicato, sin tapón
Los viales con ampolla de estilo corto son ideales para almacenar productos secos
24.55€ - 102.00€
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11813193
|
Kimble Chase™
60931-14 |
1mL |
24.55€
paquete de 144 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11823193
|
Kimble Chase™
60931-1 |
4mL |
34.80€
paquete de 144 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11843193
|
Kimble Chase™
60931-6 |
24mL |
102.00€
paquete de 144 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Diseño con parte superior normal
- Cantidades de paquetes de laboratorio
- Fabricados con vidrio de borosilicato con dilatación 51 conforme a los requisitos USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase B
Especificaciones
144 |