Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Embudos de separación de vidrio borosilicatado con tapón de vidrio macizo
Los embudos de separación Lenz Laborglasinstrumente™ de vidrio borosilicatado con tapón de vidrio macizo se utilizan en extracciones líquido-líquido para separar los componentes de una mezcla en fases de disolventes no miscibles de diferentes densidades.
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 04030058
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10040381
  • 242.00€ / paquete de 2
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 21-08-2025
Descripción
  • Forma cilíndrica con tubo de descarga recto
  • Con conector de NS y tapón de PE
  • Con tapón de vidrio macizo
  • Con dispositivo de retención de rosca
  • Con escala
Especificaciones
Especificaciones
500 mL
Vidrio de borosilicato
Polietileno
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Lenz Laborglasinstrumente™ Embudos de separación de vidrio borosilicatado con tapón de vidrio macizo > Capacidad: 500mL