Learn More
Wheaton™ Borosilicate Glass Replacement Impeller
Made of borosilicate glass with two large sidearms and screw cap closures for easy sampling
190.00€ - 249.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Cultivos de microportadores |
Incluye | Dos brazos laterales grandes y tapón de rosca |
N.º por caja | 1 unidad |
Tipo de producto | Propulsor de reemplazo |
Código de producto | Marca | Volumen de trabajo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen de trabajo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11581285
|
Wheaton™
356844 |
1000mL |
249.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11591285
|
Wheaton™
356847 |
3000mL |
231.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11571285
|
Wheaton™
356842 |
250mL |
190.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10691212
|
Wheaton™
356843 |
500mL |
243.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11501295
|
Wheaton™
356848 |
6000mL |
231.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12401421
|
Wheaton™
356849 |
8000mL |
216.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Magna-Flex™ microcarrier spinner flasks feature a flex type, bulb shaped glass impeller which rotates from a fixed position above the liquid level around an indentation in the base of the flask. Made of borosilicate glass with two large sidearms and screw cap closures for easy sampling. 500mL and larger units have 45mm sidearms to be used as convenient vents and ports. All flasks provide a headspace ratio of 1:1 or greater to provide maximum surface interface between culture and vessel atmosphere. A removable stainless steel pin immobilises the impeller during handling. Replacement glass impeller assemblies are available for all flasks. For use with microcarrier cultures.Especificaciones
Vidrio de borosilicato | |
Dos brazos laterales grandes y tapón de rosca | |
Propulsor de reemplazo |
Cultivos de microportadores | |
1 unidad | |
Tapón de rosca |