Learn More
Descrizione
Los matraces giratorios de microportadores Magna-Flex™ cuentan con un propulsor de vidrio con forma de perilla y de tipo flexible gira desde una posición fija por encima del nivel del líquido alrededor de una muesca en la base del matraz. Fabricados con vidrio de borosilicato con dos brazos laterales grandes y tapón de rosca para facilitar el muestreo. Las unidades de 500 ml y más grandes tienen brazos laterales de 45 mm para utilizarse como orificios de ventilación y puertos convenientes. Todos los matraces ofrecen una relación de espacio de cabeza de 1:1 o superior para proporcionar la máxima interfaz de superficie entre el cultivo y la atmósfera del recipiente. Un pasador extraíble de acero inoxidable inmoviliza el propulsor durante la manipulación. Los conjuntos de propulsores de vidrio de repuesto están disponibles para todos los matraces. Para su uso con cultivos de microportadores.
Specifica
Specifica
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivos de microportadores |
| Incluye | Dos brazos laterales grandes y tapón de rosca |
| N.º por caja | 1 unidad |
| Tipo de producto | Propulsor de reemplazo |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Volumen de trabajo (métrico) | 500mL |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.