Learn More
Wheaton™ Propulsor de vidrio de borosilicato de repuesto
Código de producto. 11581285 Tienda Wheaton Science Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen de trabajo (métrico):
250mL
500mL
1000mL
3000mL
6000mL
8000mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen de trabajo (métrico) unitSize
11581285 1000mL cada uno
11591285 3000mL cada uno
11571285 250mL cada uno
10691212 500mL cada uno
11501295 6000mL cada uno
12401421 8000mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11581285 Proveedor Wheaton™ N.º de proveedor 356844
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    296.10€
    275.11€ / paquete de 1
    Ahorro 20.99€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 24-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con vidrio de borosilicato con dos brazos laterales grandes y tapón de rosca para facilitar el muestreo
Los matraces giratorios de microportadores Magna-Flex™ cuentan con un propulsor de vidrio con forma de perilla y de tipo flexible gira desde una posición fija por encima del nivel del líquido alrededor de una muesca en la base del matraz. Fabricados con vidrio de borosilicato con dos brazos laterales grandes y tapón de rosca para facilitar el muestreo. Las unidades de 500 ml y más grandes tienen brazos laterales de 45 mm para utilizarse como orificios de ventilación y puertos convenientes. Todos los matraces ofrecen una relación de espacio de cabeza de 1:1 o superior para proporcionar la máxima interfaz de superficie entre el cultivo y la atmósfera del recipiente. Un pasador extraíble de acero inoxidable inmoviliza el propulsor durante la manipulación. Los conjuntos de propulsores de vidrio de repuesto están disponibles para todos los matraces. Para su uso con cultivos de microportadores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Vidrio de borosilicato
Para utilizar con (aplicación) Cultivos de microportadores
Incluye Dos brazos laterales grandes y tapón de rosca
N.º por caja 1 unidad
Tipo de producto Propulsor de reemplazo
Tipo de tapón Tapón de rosca
Volumen de trabajo (métrico) 1000mL