Learn More
Quickfit™ Borosilicate Glass Pear Shaped Claisen-Vigreux Flask
Incorporates short, Vigreux type fractionating column.
Marca: Quickfit MD4/50
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Column indents aid intimate contact between vapor and liquid
Especificaciones
Pera | |
50 mL | |
Borosilicate Glass |
Product information
Tamaño : 2.8 MB
Título del producto
Quickfit™ Borosilicate Glass Pear Shaped Claisen-Vigreux Flask > Capacity: 50mL
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido