Learn More
Robu™ Borosilicate Glass Micro-Filter Funnels
21.40€ - 159.00€
Especificaciones
Diámetro del tubo (métrico) | 6 mm |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Para utilizar con (aplicación) | Gran resistencia a la mayoría de productos químicos, como disolventes, ácidos y álcalis |
Tipo de producto | Embudo de microfiltración |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16803076
|
Robu™
27083 |
0,8 ml | 3 |
120.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16893076
|
Robu™
28044 |
4 ml | 4 |
159.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16883076
|
Robu™
28043 |
4 ml | 3 |
153.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16813076
|
Robu™
27084 |
0,8 ml | 4 |
133.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10554741
|
Robu™
28044 |
4 ml | 4 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10776652
|
Robu™
27084 |
0,8 ml | 4 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Especificaciones
6 mm | |
Vidrio de borosilicato | |
Gran resistencia a la mayoría de productos químicos, como disolventes, ácidos y álcalis | |
Embudo de microfiltración |