Learn More
Robu™ Borosilicate Glass Micro-Filter Funnels
Marca: Robu™ 27084
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Especificaciones
10 mm | |
6 mm | |
20 mm | |
10 mm | |
Embudo de microfiltración |
0,8 ml | |
Vidrio de borosilicato | |
Gran resistencia a la mayoría de productos químicos, como disolventes, ácidos y álcalis | |
4 |