Learn More
Robu™ Borosilicate Glass Micro-Filter Funnels
Marca: Robu™ 28043
Detalles adicionales : Peso : 0.06460kg
Especificaciones
4 ml | |
Vidrio de borosilicato | |
Gran resistencia a la mayoría de productos químicos, como disolventes, ácidos y álcalis | |
3 |
6 mm | |
55 mm | |
Junta no esmerilada | |
Embudo de microfiltración |