Learn More
Cytiva Frita de vidrio de borosilicato
Intended for use with GV-Series Vacuum Filtration Systems, Whatman™ Borosilicate Glass Frits are recommended for filtration (aqueous and organic solvents) and biological analysis.
73.65€
Especificaciones
Desechables | Reutilizable |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Para la serie GV050 |
Material | Vidrio de borosilicato |
Esterilidad | No estéril |
Para utilizar con (aplicación) | Filtración en vacío |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11364934
|
Cytiva
10442003 |
Para la serie GV050 |
73.65€
cada uno |
|
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Material: Borosilicate Glass
- For Use With (Application): Filtration (aqueous and organic solvents) and biological analysis
Especificaciones
Reutilizable | |
Vidrio de borosilicato | |
Filtración en vacío | |
1 unidad |
Para la serie GV050 | |
No estéril | |
GV050/0/03 | |
Glass Frit Filter |
For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.