Learn More
Cole-Parmer™ Matraces Erlenmeyer de vidrio de borosilicato
Ideales para cultivar, mezclar y almacenar medios
Marca: Cole-Parmer™ 34554-04
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Los tapones resistentes a impactos cuentan con revestimientos de caucho inertes cementados que son resistentes a la esterilización por vapor
- Escala graduada
- Área de marcado
Especificaciones
Fenólico con revestimiento de caucho blanco | |
Vidrio de borosilicato | |
50 ml | |
Tapón de rosca | |
Rosca 38-430M |
500 ml | |
De 100 a 500 ml | |
186 mm | |
Rosca |
Título del producto
Cole-Parmer™ Matraces Erlenmeyer de vidrio de borosilicato > Capacidad: 500 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido