Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Embudos de decantación con tapón de vidrio, sin escala
For use in liquid-liquid extractions to separate components. Lenz Laborglasinstrumente™ Separating Funnels, with Glass Plug, without Scale are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 04000037
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10728731
  • 90.00€ / paquete de 2
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 15-07-2025
Descripción
  • Sin escala; con tapón de vidrio macizo
  • Con conector de NS y tapón de PE
  • Con dispositivo de retención de rosca
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Especificaciones
100 mL
Vidrio de borosilicato
2Pack
Polietileno
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Lenz Laborglasinstrumente™ Embudos de decantación con tapón de vidrio, sin escala > Capacidad: 100 ml