Learn More
Matraz de vacío de filtro cónico con tubulatura de manguera
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Con tubos de 8 mm de diámetro exterior
- Vidrio borosilicatado de pared gruesa
- Matraz de vacío
Especificaciones
Especificaciones
Diámetro exterior del tubo (métrico) | 8 mm |
Capacidad (métrico) | 500 mL |
Material | Vidrio de borosilicato |
Título del producto
Matraz de vacío de filtro cónico con tubulatura de manguera >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido