Learn More
BRAND™ Bureta automática compacta BLAUBRAND™ con frasco de vidrio
Rápida de desmontar y fácil de limpiar. La bureta automática compacta BRAND™ BLAUBRAND™ con frasco también es fácil de reparar porque todos los componentes individuales son reemplazables.
Marca: BRAND™ 23921
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fabricadas de vidrio de borosilicato
- Clase AS, marcado DE-M
- Graduaciones en azul
- Llave de paso de PTFE desmontable.
- DIN EN ISO 385
- Calibradas para administrar (TD, Ex).
- Todas las buretas automáticas BLAUBRAND™ se suministran con un número de lote y un certificado de lote adjunto en el embalaje original. A petición también disponible con certificado individual, certificado individual USP o certificado de calibración DAkkS.
- Incluye tubo para bureta con tira Schellbach y puesta a cero automática, llave de paso con punta de precisión, tubo de llenado (PVC, transparente), cabezal de bomba y frasco de vidrio sodocálcico de 2000 ml
- Los soportes, las abrazaderas para bureta y los fuelles de caucho se venden por separado
Especificaciones
50 ml | |
Vidrio de borosilicato | |
Frasco de vidrio | |
±0,05 ml | |
Clase AS |
790 mm | |
0,1 ml | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Bureta automática | |
DIN EN ISO 385, USP |
Título del producto
BRAND™ Bureta automática compacta BLAUBRAND™ con frasco de vidrio > Capacidad: 50 mL
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido