Learn More
Cytiva Columnas de vidrio borosilicatado
Columnas de vidrio fáciles de utilizar aptas para usos generales
Marca:  Cytiva 18-1115-06
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11330242
  • 4464.00€ / cada uno
Descripción
Las columnas INdEX son columnas de vidrio fáciles de usar y de uso general, adecuadas para aplicaciones como el desarrollo de procesos y la producción de diagnósticos. Estas columnas se caracterizan por tener un diseño simple, una operación sencilla y un novedoso método de compresión axial que produce un lecho densamente empaquetado en menos de 10 minutos.
  • Se puede ampliar desde los 70 a los 200 mm de diámetro interior y desde los 0,1 a los 25 l de volumen de lecho.
  • Tasa de presión: 3 bar.
  • Para su uso con una gran variedad de técnicas y medios de cromatografía y, especialmente, con la sefarosa de caudal rápido.
  • Sistema de distribución probado.
  • Con la compresión axial dinámica se consiguen lechos densamente empaquetados y altamente eficientes.
  • Entre sus materiales hay acero inoxidable electropulido, vidrio de borosilicato y polímeros.
  • Dispositivos de empaquetamiento para lechos más altos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Desarrollo de procesos y producción a pequeña escala
70 mm
3bar
950mm
Poliamida y polipropileno
1/Paq.
Columna
10 y 23 μm
Vidrio de borosilicato
25 mm de TC
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Cytiva Columnas de vidrio borosilicatado > DI: 70 mm; altura: 950 mm