Learn More
Solución estándar de boro, para AAS, 1 mg/mL B en agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-220978 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
500 ml
Código de producto. 10154260
Marca: Thermo Scientific Acros 195861000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-42-8 | B | 10.81 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para espectroscopía de adsorción atómica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boron standard solution
Envase Frasco de plástico
CAS 7440-42-8
Forma física Solución
Fórmula molecular B
Concentración 997 to 1003 μg/mL of B in water (20°C)
Número MDL MFCD00134034 MFCD00151272
Índice Merck 14, 1343
Solubilidad Solubilidad en agua: soluble en agua.
Clave InChI ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
SMILES [B]
Nombre IUPAC boro
Peso molecular (g/mol) 10.81
PubChem CID 5462311
Cantidad 100 mL
ChEBI CHEBI:27560
Formula Weight (peso de la fórmula) 10.81
Grado AAS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.