Learn More
Nitruro de boro, ligante bajo, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Se utiliza como lubricante y como aditivo para productos cosméticos. El nitruro de boro tiene un uso potencial en nanotecnología. También se utiliza en pinturas, cementos dentales, mina de lápiz, procesos xerográficos e impresoras láser, sellado de sensores de oxígeno.
196.98€ - 826.00€
CAS 10043-11-5
Fórmula molecular BN
Peso molecular (g/mol) 24.82
Número MDL MFCD00011317
Clave InChI LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
PubChem CID 66227
ChEBI CHEBI:50883
Nombre IUPAC nitruro de boro
SMILES B=N
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15432377
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
045573.KG
1 Pc. Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15442377
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
045573.KJ
5 Pc. Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
P261-P271-P304+P340-P312-P501c
H335.
missing translation for 'einecsNumber' : 233-136-6
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Nitruro de boro, ligante bajo, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals