Learn More
Nitruro de boro, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific™
200.00€ - 490.00€
CAS | 10043-11-5 |
---|---|
Fórmula molecular | BN |
Peso molecular (g/mol) | 24.82 |
Número MDL | MFCD00011317 |
Clave InChI | LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r |
PubChem CID | 66227 |
ChEBI | CHEBI:50883 |
SMILES | B=N |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15462067
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044917.KG |
1 Pc. |
200.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15472067
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044917.KJ |
5 Pc. | N/A | ||||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
10043-11-5 | |
24.82 | |
LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N | |
66227 | |
B=N |
BN | |
MFCD00011317 | |
boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r | |
CHEBI:50883 |
Especificaciones
Boron nitride | |
Varilla prensada en caliente, 9,5 mm de diámetro x 203 mm de largo | |
MFCD00011317 | |
LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N | |
azanilidinoborano | |
66227 | |
24.82 | |
Bolsa |
10043-11-5 | |
BN | |
boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r | |
B=N | |
24.82 | |
CHEBI:50883 | |
99.5% |
Seguridad y manipulación
P261-P271-P304+P340-P312-P501c
H335
missing translation for 'einecsNumber' : 233-136-6
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Temperaturas ambientes