Learn More
Ácido bórico, granulado, BAKER ANALYZED™ A.C.S. J.T. Baker™ Código de producto.: 15577764
Ácido bórico, granulado, BAKER ANALYZED™ A.C.S. J.T. Baker™
Código de producto. p-5391413 Tienda J.T.Baker Productos
500g, Frasco de polietileno, 500 g
Click to view available options
Cantidad:
500g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. 15577764
Marca: Avantor J.T.Baker 008401
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
CAS 10043-35-3
Fórmula molecular BH3O3
Peso molecular (g/mol) 61.83
Número MDL MFCD00011337
Clave InChI KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
Nombre IUPAC ácido bórico
SMILES OB(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boric Acid
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1 l = 1,43kg
Cantidad 500g
Forma física Granular
Formula Weight (peso de la fórmula) 61.83
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED™
compliance-icons
Nombre del producto
  • ortho-Boric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ortho-Boric acid
Título del producto
Ácido bórico, granulado, BAKER ANALYZED™ A.C.S. J.T. Baker™ >