Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solución de borato, 0,5 M, pH 9,5 Código de producto.: 15444579
Thermo Scientific Chemicals Solución de borato, 0,5 M, pH 9,5
Código de producto. p-7042329
250 mL, 250 ml
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
Código de producto. 15444579
Marca: Thermo Scientific Chemicals J62154.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1330-43-4 | B4Na2O7 | 201.21 g/mol
This product is ideally suited for many biological applications, including biochemical, molecular biological, cell biological, histological, and immunological research and lab procedures. It can be used to dilute substances and in coating procedures. Additives such as Tween 20 and milk powder can be used to add function as washing buffer or blocking buffer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Este producto es ideal para muchas aplicaciones biológicas, incluyendo la investigación bioquímica, molecular biológica, celular biológica, histológica e inmunológica y procedimientos de laboratorio. Se puede utilizar para diluir sustancias y en procedimientos de recubrimiento. Pueden usarse aditivos como Tween 20 y la leche en polvo para añadir funciones como tampón de lavado o tampón de bloqueo.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacene el producto a 25 °C. este producto es relativamente estable bajo esta condición. El mejor resultado obtenido con el uso en 6–8 meses a partir de la compra.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1330-43-4
Fórmula molecular B4Na2O7
Peso molecular (g/mol) 201.21
Número MDL MFCD00081185
Clave InChI NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC disodium bicyclo[3.3.1]tetraboroxane-3,7-bis(ylium)-1,5-diuide-1,5-bis(olate)
SMILES [Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Borate buffer soln.
Concentración Solución de tampón de 0,5 M
pH 9.5
Forma física Líquido
Cantidad 250 mL
Información de solubilidad Soluble in water.
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de loteS06L524 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/05/2025 Código de productoJ62154.AK,J62154.AP
Número de loteR24L508 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/05/2025 Código de productoJ62154.AK,J62154.AP
Número de loteZ27K517 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/01/2025 Código de productoJ62154.AK,J62154.AP
Número de loteZ28K532 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/01/2025 Código de productoJ62154.AK,J62154.AP
Número de loteX28K528 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/12/2024 Código de productoJ62154.AK,J62154.AP
compliance-icons
Nombre del producto
  • Borate, 0.5M buffer solution, pH 9.5
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Disodium tetraborate
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Solución de borato, 0,5 M, pH 9,5 >