Learn More
Thermo Scientific™ Bolt™ Bis-Tris Plus XCell SureLock™ Mini-Cell Welcome Pack, 4-12%
El paquete de bienvenida Bolt proporciona todos los geles y tampones Bolt necesarios para empezar a usar la minicelda XCell SureLock.
Marca: Thermo Scientific™ NW0412F
605.20 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24108" para aplicar la oferta.
Descripción
El paquete de bienvenida Bolt proporciona todos los geles y tampones Bolt necesarios para empezar a usar la minicelda XCell SureLock. La minicelda XCell SureLock es un sistema vertical de electroforesis en gel de miniproteínas compatible con todos los geles mini Invitrogen prefabricados y geles de fundición a mano Surecast.
El paquete de bienvenida contiene:
• Minicelda XCell SureLock (EI0001)
• Geles Bolt Bis-Tris Plus (2 cajas, 20 geles)
• Tampón de desplazamiento Bol MES, 10X (B0002)
• Tampón de muestra Bolt LDS, 4X (B0007)
• Agente reductor de muestras Bolt, 10X (B0009)
• Escalera de proteínas preteñida PageRule Plus, de 10 a 250 kDA (26619)
Acerca de la minicelda XCell Surelock
La minicelda XCell SureLock es un sistema vertical de electroforesis en gel de miniproteínas compatible con todos los minigeles prefabricados Invitrogen y geles fabricados a mano Surecast. La minicelda es sencilla, resistente y fácil de usar. Cada minicelda XCell Surelock puede alojar hasta dos geles por ciclo. Los tiempos de ejecución del gel pueden variar en función de las condiciones del tampón y de las fuentes de alimentación que se utilicen.
Acerca de los geles Bolt Bis-Tris Plus
Los geles Bolt Bis-Tris Plus son geles de poliacrilamida prefundidos diseñados para una separación óptima de proteínas de tamaño pequeño a mediano en condiciones desnaturalizantes. Los geles Bolt Bis-Tris Plus están diseñados para ofrecer un rendimiento constante y proporcionar un entorno de pH neutro que minimice las modificaciones en las proteínas. Los geles Bolt son ideales para la transferencia y análisis de Western blots y cualquier otra técnica en la que la integridad de las proteínas resulte esencial. Los geles Bolt también se usan para obtener resultados óptimos en técnicas cotidianas de separación de proteínas. Los geles Bolt Bis-Tris Plus se suministran en cuatro concentraciones de poliacrilamida: 8, 10, 12 y 4-12 % de gradiente y formatos de pocillos múltiples. Los geles Bolt Bis-Tris cuentan con pocillos en forma de cuña, que pueden cargar fácilmente hasta dos veces más volumen de muestra, lo que permite la detección de proteínas en muestras muy diluidas o la visualización de proteínas de baja abundancia.
Para transferir proteínas a una membrana, recomendamos utilizar el tampón de transferencia Bolt (BT0006) para la transferencia húmeda tradicional utilizando el módulo Mini Blot (B1000). También se puede realizar una transferencia semiseca rápida con Invitrogen Power Blotter o una transferencia rápida en seco con el dispositivo de transferencia de gel iBlot 2 (IB21001).
Especificaciones
Minicelda XCell SureLock | |
Mini | |
Bis-Tris | |
15 pocillos | |
1 paquete de bienvenida |
Del 4 al 12% | |
1,0 mm | |
De 3,5 a 260 kDa | |
Bolt™ WedgeWell™ | |
Aprobado para su envío a temperatura ambiente y en hielo húmedo |
Promociones
-
Invitrogen
,
ABI Applied Biosystems
,
Thermo Scientific
,
Affymetrix eBioscience
New Offer Ahorrar ahora