Learn More
BMS 986187, >98%, Tocris Bioscience™ Código de producto.: 30000970
BMS 986187, >98%, Tocris Bioscience™
Código de producto. 30000970
10 mg, 10 miligramos
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 30000970
Marca: Tocris Bioscience
Potent δ-opioid receptor positive allosteric modulator
Potent δ-opioid receptor positive allosteric modulator (EC50 = 30 nM). Exhibits 100-fold selectivity for δ over μ-opioid receptor. Enhances affinity of [Leu5]-Enkephalin (Cat.No. 1889), SNC 80 (Cat.No. 0764) and TAN 67 (Cat.No. 0921) for the δ-opioid receptor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 684238-37-7
Fórmula molecular C31H34O4
Peso molecular (g/mol) 470.609
Clave InChI UEKIYVKPQNKSDI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3,6,6-tetramethyl-9-4-2-methylbenzyl oxy phenyl-3,4,5,6,7,9-hexahydro-1h-xanthene-1,8 2h-dione, 3,3,6,6-tetramethyl-9-4-2-methylbenzyloxy phenyl-3,4,5,6-tetrahydro-9h-xanthene-1 2h ,8 7h-dione, 3,3,6,6-tetramethyl-9-4-2-methylphenyl methoxy phenyl-4,5,7,9-tetrahydro-2h-xanthene-1,8-dione, 3,4,5,6,7,9-hexahydro-3,3,6,6-tetramethyl-9-4-2-methylphenyl methoxy phenyl-1h-xanthene-1,8 2h-dioneMostrar másMostrar menos
PubChem CID 17379334
Nombre IUPAC 3,3,6,6-tetramethyl-9-[4-[(2-methylphenyl)methoxy]phenyl]-4,5,7,9-tetrahydro-2H-xanthene-1,8-dione
SMILES CC1=CC=CC=C1COC2=CC=C(C=C2)C3C4=C(CC(CC4=O)(C)C)OC5=C3C(=O)CC(C5)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4,5,6,7,9-Hexahydro-3,3,6,6-tetramethyl-9-[4-[(2-methylphenyl)methoxy]phenyl]-1H-xanthene-1,8(2H)-
Notas de grado de pureza >98%
Fórmula lineal C31H34O4
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad Soluble to 20mM in DMSO
Formula Weight (peso de la fórmula) 470.61
Título del producto
BMS 986187, >98%, Tocris Bioscience™ >