Learn More
Brannan and Sons Ltd. Termómetro Blue Spirit equivalente a la norma ASTM, modelo de rango amplio de densidad
Los termómetros equivalentes ASTM Blue Spirit se han desarrollado como alternativas a los termómetros ASTM estándar rellenos de mercurio.
Marca: Brannan and Sons Ltd. 55/012/2
Descripción
Los termómetros equivalentes ASTM Blue Spirit se han desarrollado como alternativas a los termómetros ASTM estándar rellenos de mercurio. Se pueden fabricar con el relleno azul, sin embargo, los marcados con una S (es decir, S5C), son equivalentes exactos a la Norma ASTM, otros son similares a la Norma. Estos termómetros se pueden suministrar con un certificado de calibración UKAS o una declaración de conformidad si se solicita.
Termómetros equivalentes ASTM de Blue Spirit
Densidad de amplio rango
Especificaciones del producto
Número equivalente de ASTM: Gama S12C
°C: De -20 a +102
División: 0,2
Longitud: 425 mm
llenado: Blue Spirit
Accuracy: +/-1,0°C a 35°C
Inmersión: Total
Especificaciones
Certificado de Calibración UKAS, Declaración de Conformidad (a petición) | |
425 mm | |
Blue Spirit Lo-tox | |
de 102 °C | |
de -20 °C | |
De -20 °C a +102 °C |
inmersión total | |
Densidad de amplio rango | |
215 °F | |
-4 °F | |
De -4° a +215 °F | |
0,2 |