Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para BLC/CXCL13 en ratón
ELISA
Marca: Invitrogen™ EMCXCL13X5
Descripción
The Mouse BLC/CXCL13 ELISA quantitates Ms BLC in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms BLC. Principle of the method The Mouse BLC solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
El quimioatrayente de linfocitos B, clonado independientemente y denominado Angie, es una quimiocina CXC que se expresa con gran intensidad en los folículos del bazo, los ganglios linfáticos y las placas de Peyer. Promueve preferentemente la migración de linfocitos B (en comparación con las células T y los macrófagos), aparentemente estimulando la entrada de calcio y la quimiotaxis de las células que expresan el receptor del linfoma de Burkitt 1 (BLR-1). Por lo tanto, puede funcionar en la recepción de linfocitos B en los folículos.
Especificaciones
O55038 | |
2 pg/ml | |
Kit de ELISA para BLC (CXCL13), 96 ensayos, 1 kit, especie de ratón, conjugado de HRP, método de detección colorimétrica, ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas diseñado para la cuantificación y detección de BLC (CXCL13) en muestras que utilizan un lector de microplacas | |
ELISA sandwich de fase sólida | |
Colorimétrico | |
Quimiocinas y receptores | |
Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con ninguna de las citocinas analizadas: CD30 de ratón, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, eotaxina, eotaxina-2, ligando Fas, fractalquina, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, leptina R, LEPTINA(OB), LIX, L-selectina, linfotactina, MCP-1, MCP- 5, M-CSF, MIG, MIP-1 alfa, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alfa, PF-4, P-selectina, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF-alfa, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF. | |
Ratón | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
Cxcl13 | |
<12% | |
Estándar, Cromógeno, SAV-HRP, Concentrado de diluyente de ensayo, Solución de parada, Tampón de lavado, Anticuerpo de detección biotinilado, Cubiertas adhesivas para placas, Placas de 96 pocillos con revestimiento previo | |
5 × 96 pruebas | |
Inflamación | |
De 2 °C a 8 °C | |
Ratón | |
4 h 45 min |
De 1,37 pg/ml a 1000 pg/ml | |
De 2 pg/ml a 2000 pg/ml | |
BLC (CXCL13), BLC de ratón | |
Biotina | |
Kit de ELISA | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
Ensayos de 5 x 96 | |
ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas | |
55985 | |
Ratón | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
RUO | |
5 μl de plasma; 5 μl de suero; 100 μl de sobrenadante | |
4631412M08Rik, ANGIE2, Angie, BCA-1, BLC, BLR1L, Scyb13 | |
1 h 20 min |