Especificaciones
| Calibración | Para el suministro |
| Clase | AS |
| Material | AR-GLAS™ |
| Graduaciones | 0,01 mL |
| Incluye | Tapón de algodón de extremo superior |
| Cantidad | 12 |
| Tolerancia | 0,007 mL |
| Volumen (métrico) | 1 ml |