Learn More
BRAND™ Pipeta de medición tipo 2 clase AS Blaubrand™ AR-Glas™
Fabricadas con vidrio sodocálcico AR-Glas™. Las pipetas de medición tipo 2 clase AS BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ cumplen con los estándares DIN EN ISO 835. El valor nominal se muestra en la parte superior. Se suministran el número de lote y un certificado de lote en el embalaje original. Hay disponibles un certificado individual, un certificado individual de USP o un certificado de calibración DAkkS previa solicitud.
71.40€ - 142.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 835, ISO 1769 |
---|---|
Clase | AS |
Material | AR-GLAS™, Vidrio sodocálcico |
Código de producto | Marca | Color | Volumen (métrico) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Volumen (métrico) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10382493
|
BRAND™
27816 |
Amarillo | 0,5 ml | Ninguno |
91.90€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10796443
|
BRAND™
27819 |
Negro | 2 ml | Ninguno |
72.30€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10621984
|
BRAND™
27817 |
Amarillo | 1 ml | Ninguno |
71.40€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10169522
|
BRAND™
27818 |
Rojo | 1 ml | Ninguno |
72.30€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10179522
|
BRAND™
27821 |
Rojo | 5 ml | Tapón de algodón |
85.80€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10201063
|
BRAND™
27822 |
Azul | 5 ml | Tapón de algodón |
83.40€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10612944
|
BRAND™
27823 |
Naranja | 10 ml | Tapón de algodón |
85.80€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10622944
|
BRAND™
27824 |
Amarillo | 20 ml | Tapón de algodón |
87.30€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10437353
|
BRAND™
27825 |
Blanco | 25 ml | Tapón de algodón |
87.30€
paquete de 6 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10234873
|
BRAND™
27828 |
Negro | 2 ml | Tapón de algodón |
93.60€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10797214
|
BRAND™
27826 |
50 ml | Tapón de algodón |
142.00€
paquete de 6 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10316653
|
BRAND™
27827 |
Amarillo | 1 ml | Tapón de algodón |
93.60€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10476773
|
BRAND™
27820 |
2 ml, con 0,1 ml de subdiv. | Ninguno |
71.40€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15643957
|
BRAND™
27829 |
Rojo | 2 ml, con 0,01 ml de subdivisión | Ninguno |
102.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Fabricada con vidrio sodocálcico AR-GLAS™.
- Tipo 2, con valor nominal en la parte superior.
- Marcado DE-M.
- Clase AS.
- Cumple con las normas DIN EN ISO 835.
- Calibrada para administrar (TD, Ex). Tiempo de espera de 5 segundos.
- Número de lote y certificado suministrados en el embalaje original.
- Certificado individual, certificado individual de USP o certificado de calibración de DAkkS disponibles bajo solicitud.
Especificaciones
DIN EN ISO 835, ISO 1769 | |
AS | |
AR-GLAS™, Vidrio sodocálcico |