Learn More
BRAND™ Pipeta de medición tipo 2 clase AS Blaubrand™ AR-Glas™
Código de producto. 10382493 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 ml
1 ml
10 ml
2 mL, con subdivisión de 0,01 mL.
2 mL, con subdivisión de 0,1 mL.
2 ml
20 ml
25 ml
5 ml
50 ml
Incluye:
Ninguno
Tapón de algodón
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Naranja
Negro
Rojo
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 6
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Incluye Color unitSize
10382493 0,5 ml Ninguno Amarillo paquete de 12
10796443 2 ml Ninguno Negro paquete de 12
10621984 1 ml Ninguno Amarillo paquete de 12
10169522 1 ml Ninguno Rojo paquete de 12
10179522 5 ml Tapón de algodón Rojo paquete de 12
10201063 5 ml Tapón de algodón Azul paquete de 12
10612944 10 ml Tapón de algodón Naranja paquete de 12
10622944 20 ml Tapón de algodón Amarillo paquete de 6
10437353 25 ml Tapón de algodón Blanco paquete de 6
10234873 2 ml Tapón de algodón Negro paquete de 12
10797214 50 ml Tapón de algodón - paquete de 6
10316653 1 ml Tapón de algodón Amarillo paquete de 12
10476773 2 mL, con subdivisión de 0,1 mL. Ninguno - paquete de 12
15643957 2 mL, con subdivisión de 0,01 mL. Ninguno Rojo paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 10382493 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 27816
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con vidrio sódico-cálcico AR-GLAS™. Las pipetas de medición de tipo 2 clase AS BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ cumplen con las normas DIN EN ISO 835. El valor nominal se muestra en la parte superior. Se suministran el número de lote y un certificado de lote en el embalaje original. Hay disponibles un certificado individual, un certificado individual de USP o un certificado de calibración DAkkS previa solicitud.
  • Fabricadas con vidrio sódico-cálcico AR-GLAS™.
  • Escriba 2, con el valor nominal en la parte superior.
  • Marcado DE-M.
  • Clase AS.
  • Cumple con las normas DIN EN e ISO 835.
  • Calibradas para administrar (TD, Ex). Tiempo de espera, 5 segundos.
  • Número de lote y certificado suministrados en el embalaje original.
  • Hay disponibles un certificado individual, un certificado individual de USP o un certificado de calibración DAkkS previa solicitud.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Para el suministro
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 835, ISO 1769
Clase AS
Material AR-GLAS, Vidrio sodocálcico
Graduado Sí
Graduaciones 0,01 mL
Tipo de graduación Tipo 2 (valores nominales en la parte superior), marcado DE-M
Incluye Ninguno
Cantidad 12/paq.
Color Amarillo
Volumen (métrico) 0,5 ml
Longitud (métrico) 360 mm
Tipo Pipeta de medición