Descripción
- Fabricadas con vidrio sódico-cálcico AR-GLAS™.
- Escriba 2, con el valor nominal en la parte superior.
- Marcado DE-M.
- Clase AS.
- Cumple con las normas DIN EN e ISO 835.
- Calibradas para administrar (TD, Ex). Tiempo de espera, 5 segundos.
- Número de lote y certificado suministrados en el embalaje original.
- Hay disponibles un certificado individual, un certificado individual de USP o un certificado de calibración DAkkS previa solicitud.
Especificaciones
Especificaciones
| Calibración | Para el suministro |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 835, ISO 1769 |
| Clase | AS |
| Material | AR-GLAS™, Vidrio sodocálcico |
| Graduado | Sí |
| Tipo de graduación | Tipo 2 (valores nominales en la parte superior), marcado DE-M |
| Incluye | Tapón de algodón |
| Cantidad | 6/paq. |
| Color | Amarillo |
| Volumen (métrico) | 20 ml |
| Mostrar más |