Learn More
BRAND™ Bureta automática con patrón de Pellet BlauBRAND™
Sin llave de paso intermedia; con llave de paso de la válvula de aguja con husillo de PTFE
Marca:  BRAND™ 22524
Código de producto. 10583661
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Vidrio Boro 3.3
  • Conforme a DIN EN ISO 385
  • Calibradas para administrar (TD, Ex)
  • Tiras Schellbach
  • Con llave de paso de la válvula de aguja con husillo de PTFE
  • Puesta a cero automática
  • Altura total de aproximadamente 1 m, incluido el frasco de 2000 ml (vidrio sodocálcico)
  • Todas las buretas automáticas BLAUBRAND™ se suministran con número de lote y un certificado de lote incluido por paquete
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Especificaciones
    10 ml
    0,02 ml
    ±0,02 ml
    Clase AS
    Vidrio de borosilicato
    Frasco de vidrio
    Bureta automática
    DIN EN ISO 385, USP
    Certificados
    Ver productos accesorios
    Promociones
    Promociones
    Título del producto
    BRAND™ Bureta automática con patrón de Pellet BlauBRAND™ > Capacidad (métrico): 10 mL