Learn More
BRAND™ Pipetas con perilla de vidrio de una marca Uno BLAUBRAND™, clase A, con certificado
El esmalte azul de alto contraste ofrece una combinación óptima de resistencia y legibilidad. Se entrega con certificado de conformidad USP individual.
Marca: BRAND™ 950615
36.44 EUR hasta el 2025-06-13
Use el código promocional "24123" para aplicar la oferta.
Descripción
- Fabricada con AR-GLAS™
- La geometría de flujo optimizada en la punta garantiza una dispensación fiable de líquidos desde la pipeta
- Bordes pulidos al fuego para una mayor durabilidad
- Disponibles en todos los tamaños ISO de 0,5 a 100 ml
- Se entrega con certificado de conformidad USP individual
Especificaciones
USP | |
AR-GLAS™ | |
Pipeta con perilla |
A | |
25 ml |
Promociones
-
Multiple Manufacturers
Ofertas que rompen los precios en cristalería de laboratorio
Hágase con vasos de precipitados, matraces y mucho más antes de que desaparezcan estas ofertas.Promo Code: 24123Expires: 2025-06-14