Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Class A Volumetric Flask with Three Marks
The volumetric flask with three marks is used to check the functioning of a dispenser. The mark in the middle shows the nominal volume, the upper and lower marks show the error limits as specified in the table below. If the error limit is exceeded even with repeated measurements, the dispenser is out of specification.
Marca:  BRAND™ 38204
132.45 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10319073
  • 149.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Descripción
  • Fabricado con vidrio de borosilicato.
  • El reborde granulado evita el deslizamiento cuando está suspendido mediante una abrazadera.
  • Cumple con las normas DIN e ISO 1042.
  • Calibrado para contener (TC, In)
  • Número de lote y certificado individual incluidos.
  • Certificado de calibración Dakks disponible previa solicitud.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
DIN EN ISO 1042. Calibrado para contener (TC, In). Incluye certificado DAkkS
10 ml
NS 10/19
Marca superior/inferior: 0,07 mL
Vidrio de borosilicato
A
Videos
  • Brand - BLAUBRAND
    BLAUBRAND video
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Brand BLAUBRAND
    SDS
    Documentos Certificados
    Promociones
    Promociones
    Título del producto
    BRAND™ BLAUBRAND™ Class A Volumetric Flask with Three Marks > Capacidad: 10 ml