Learn More
BRAND™ Matraces aforados, BLAUBRAND™, clase A, DE-M, con tapón en PP, Certificado de lote ISO
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
20 ml
20 mL
25 ml
25 ml
50 ml
50 mL
100 mL
200 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
5 l
Estilo de cuello:
Ancha
Estrecha
missing translation for 'unitSize'
2 PCS
cada uno
paquete de 2
Beschreibung
- Matraz aforado de clase A
- Fabricados con vidrio de borosilicato
- Cumple con las normas DIN e ISO 1042
- Certificado de calibración DAkkS disponible previa solicitud
- Calibrado para contener (TC, In)
- Hay opciones de cuello estrecho y ancho en una variedad de tamaños
- El marcado DE-M proporciona una rápida y exacta comprobación del volumen
- Tapón de polipropileno incluido
Spezifikation
Spezifikation
Calibración | Calibrado «para contener» |
Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 1042 |
Material del cierre | Polipropileno |
Color | Transparente |
Descripción | Marcado DE-M |
Capacidad (métrico) | 5 ml |
Material | Vidrio de borosilicato |
Límite de error | ±0,04 ml |
Estilo de cuello | Ancha |
N.º por caja | 1 unidad |
Mehr anzeigen |
Videos
-
Brand BLAUBRAND
Dokumentation
Product Information
Manuals
Product Information
BLAUBRAND Volumetric Instruments
Tamaño : 1.3 MB
BLAUBRAND Volumetric Instruments
Tamaño : 896.8 kB
Scientific Resources
Reference Materials
Brand Volumetric measurement in the laboratory
Tamaño : 3.6 MB
Technical Notes
Technical Note: Volumetric Flasks
Tamaño : 194.3 kB
Promociones
-
Multiple Manufacturers
Pruebas agrocientíficas
Utiliza el código promocional 24136 para conseguir un ahorro increíble.Promo Code: 24136Expires: 2025-10-26
Days
3Hours
9Minutes
27Seconds
37 -
Multiple Manufacturers
Gestión de pruebas y análisis de aguas residuales
Ahorre en productos esenciales para la gestión de pruebas y análisis de aguas residuales. Descubra las mejores ofertas y optimice su proceso de análisis.Promo Code: 24145Expires: 2025-12-31
Days
69Hours
9Minutes
27Seconds
37New Offer Ahorre hasta un 69%
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
BRAND™ Matraces aforados, BLAUBRAND™, clase A, DE-M, con tapón en PP, Certificado de lote ISO >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur