Learn More
BRAND™ Buretas de borosilicato BLAUBRAND™ con llave de paso lateral de PTFE
Código de producto. 10538521 Tienda Brand Productos
25 ml, paquete de 2
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Fabricados con vidrio de borosilicato. Las buretas de borosilicato BRAND™ Blaubrand™ con llave de paso lateral de PTFE están calibradas para suministrar contenidos que corresponden a un volumen especificado.
  • Fabricación en vidrio de borosilicato (Boro 3.3 según DIN EN ISO 385).
  • Calibradas para administrar (TD, Ex).
  • Tira Schellbach.
  • Longitud aprox. 800 mm.
  • Todas las buretas BLAUBRAND™ se suministran con número de lote y un certificado de lote incluido por unidad de embalaje del fabricante.
  • A petición también disponible con certificado individual, certificado individual USP o certificado de calibración DAkkS.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 25 ml
Longitud (métrico) 800 mm
Material Vidrio de borosilicato
Graduaciones 0,05 ml
Llaves de paso Lateral
Material de la llave de paso Politetrafluoroetileno (PTFE)
Volumen del depósito (métrico) 25 ml
Tipo Bureta
Class Clase AS
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 385
Título del producto
BRAND™ Buretas de borosilicato BLAUBRAND™ con llave de paso lateral de PTFE >