Learn More
BIRC6 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech 29760-1-AP-150UL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
BIRC6 Polyclonal antibody specifically detects BIRC6 in Human samples. It is validated for IHC, WB, ELISAEspecificaciones
BIRC6 | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
NM_001188 | |
Antigen affinity purification | |
Primary | |
Human | |
Antibody | |
IgG |
Immunohistochemistry, Western Blot, ELISA | |
750 μg/mL | |
PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3. | |
Rabbit | |
150 μL | |
57448 | |
Store at -20°C | |
Liquid |
Título del producto
BIRC6 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech > 150 μL; Unconjugated
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido