missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ACROBiosystems Biotinylated Human CD229 / SLAMF3 Protein, His, Avitag™

Biotinylated Protein

399.17€ - 1733.51€

Especificaciones

Número de acceso NP_002339.2
Formato Powder
Peso molecular 48.5 kDa
Pureza >95% as determined by SDS-PAGE
Fuente Biotinylated Human CD229, His,Avitag (CD9-H82E6) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Lys 48 - Lys 454 (Accession # Q9HBG7-1).
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
17186161
Ver documentos Detalles de la promoción
ACROBiosystems
CD9-H82E6-200UG
200 µg
1733.51€
200 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 09-01-2023
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
17196161
Ver documentos Detalles de la promoción
ACROBiosystems
CD9-H82E6-25UG
25 µg
399.17€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-01-2023
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

CD229, also known as Ly9 and SLAMF3, is a 120 kDa type I transmembrane glycoprotein in the SLAM subgroup of the CD2 family. Signaling lymphocyte activation molecule (SLAM) family receptors are critically involved in modulating innate and adaptive immune responses. CD229 is expressed on T and B cells, thymocytes, and more weakly on NK cells. Homophilic binding between CD229 molecules is mediated by the N-terminal Ig-like domain.

This protein carries a polyhistidine tag at the C-terminus, followed by an Avi tag. The protein has a calculated MW of 48.5 kDa. The protein migrates as 60-70 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Especificaciones

Especificaciones

NP_002339.2
48.5 kDa
Biotinylated Human CD229, His,Avitag (CD9-H82E6) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Lys 48 - Lys 454 (Accession # Q9HBG7-1).
-20°C
CD229
His Tag and Avi Tag
Less than 1.0 EU / µg by the LAL method.
MABSol™ Biotin Labeled Proteins
Powder
>95% as determined by SDS-PAGE
Lys 48 - Lys 454
SLAMF3,LY9,Ly-9,hly9,Ly9
Precision Avi
PBS, pH7.4
HEK293
Human
SDS
Product Certifications