Learn More
IBA Lifesciences Tampón bloqueante de biotina
El tampón bloqueante de biotina está optimizado para el bloqueo eficaz de proteínas biotiniladas en análisis de western blotting
Brand: IBA Lifesciences 2-0501-002
This item is not returnable.
View return policy
Description
Dependiendo del organismo huésped, los extractos de proteínas pueden contener pequeñas cantidades de proteínas biotiniladas, como la proteína portadora de biotina carboxilo (BCCP, 22 kDa). de E. coli. Se recomienda tampón de bloqueo de biotina para bloquear tales proteínas biotiniladas en western blotting antes de la detección de las proteínas de fusión Strep-tag™II o Twin-Strep-tag™ con conjugados Strep-Tactin™ o Strep-Tactin™XT para evitar la detección de bandas de falsos positivos. El tampón contiene la proteína de unión a la biotina tetramérica avidina, que une selectivamente las proteínas biotiniladas. Tenga en cuenta que el uso de BioLock no es necesario cuando se utiliza StrepMAB-Classic, ya que este anticuerpo no se une a proteínas biotiniladas.Specifications
2 mL |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
IBA Lifesciences Tampón bloqueante de biotina > Volumen: 2 ml
Para uso exclusivo en investigación.
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction